Learn More
Embudo de filtración Buchner de vidrio de 95 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtración Büchner de vidrio de 95 mm Pyrex™ incluye un disco de vidrio sinterizado integral y además se ha construido con vidrio Pyrex™. Alta resistencia a la mayoría de agentes corrosivos y no requiere papeles de filtro.
Marca: Pyrex 3710/01
731.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.24000kg
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo de filtración Büchner de cristal de Pyrex™ de 95mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también fabricado con vidrio de Pyrex™.Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
- Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
- Disco y cuerpo del embudo fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
- Para una filtración cómoda de soluciones - no se necesita papel de filtro - altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y ácido sulfúrico concentrado
- Selección de diámetros de disco y porosidades
Especificaciones
500 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Proporciona soluciones de filtrado sencillas | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado | |
0 | |
Embudo de filtración Buchner |
19 mm | |
250 mm | |
95 mm | |
100 mm | |
De 160 a 250 μm |