Learn More
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Código de producto. p-8002522
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
500 ml
5000 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10809290
Marca: Pyrex 1519/01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos para medios de vidrio ámbar. Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500nm.
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500 nm.
  • Solo frascos
  • Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 25 ml
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de material sensible a la luz
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 10/paq.
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 70 mm
Diámetro (métrico) 36 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.