Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado
Fabricados con vidrio de borosilicato
230.00€ - 481.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11357884
|
Pyrex
1541/18D |
10000 ml | 227 mm | 398 mm |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11377884
|
Pyrex
1541/22D |
20 000 ml | 288 mm | 492 mm |
481.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11347884
|
Pyrex
1541/16D |
5000 ml | 181 mm | 318 mm |
230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13421909
|
Pyrex
1541/12D |
2000 mL | 138 mm | 248 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
- Cuello con parte superior Unground para admitir tapones de caucho
Compliance
ISO 4796
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de aspiración |