Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado y tapón
Cuello esmerilado y con tapón de vidrio incluido
276.00€ - 520.00€
Especificaciones
Incluye | Tapón de vidrio |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Frasco de aspiración |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11317894
|
Pyrex
1569/18D |
10000 ml | 227 mm | 414 mm |
387.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11327894
|
Pyrex
1569/22D |
20 000 ml | 288 mm | 508 mm |
520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12539965
|
Pyrex
1569/12DP |
2000 ml | 138 mm | 262 mm | |||||
11307894
|
Pyrex
1569/16D |
5000 ml | 181 mm | 333 mm |
276.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cumple con ISO 4796.
- Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
- Cuello esmerilado
- Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Tapón de vidrio | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de aspiración |