Learn More
Frasco aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con toma lateral para tubos
Código de producto. p-8002525
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11317884 1000 ml cada uno
10355140 1000 ml paquete de 5
13471829 500 ml paquete de 10
11307884 500 ml cada uno
10599530 250 ml paquete de 10
10191250 2000 ml paquete de 5
6 options
Código de producto. 11317884
Marca: Pyrex 1531/10D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y descargue una gran variedad de líquidos con este frasco aspirador resistente. Los frascos aspiradores Pyrex™ con tomas laterales para tubos son útiles como recipientes de administración o almacenamiento para una amplia gama de soluciones. Estos frascos cuentan con sólidos cuellos con bordes de alta resistencia.
•Vía lateral tubular para la fijación de tubos flexibles de calibre 9mm• Cuello compatible con tapones de caucho• Puede resistir la esterilización repetida (en húmedo o en seco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 200 mm
Tipo de producto Frasco de aspiración
Diámetro (métrico) 111 mm