Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Código de producto. 15117803
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 mL
Altura (métrico):
105 mm
152 mm
222 mm
252 mm
271 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con propiedades probadas de resistencia a la temperatura y química.
  • Frascos con tapón roscado de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • La rosca GLS 80™proporciona un mejor acceso en comparación con los frascos GL 45, lo que facilita el llenado y el vertido
  • Ideal para su uso con líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad Paquete de 10
Graduaciones Blanca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Altura (métrico) 105 mm
Tipo de producto Frasco
Diámetro (métrico) 95 mm