Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio borosilicatado Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altura (métrico):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ tiene inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno. Conformidad con la certificación 'H', cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense.
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Cada matraz tiene grabado un número de serie individual y se suministra con certificado de calibración trazable según los estándares nacionales
- Conformidad con certificación «H»
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Inscripciones de esmalte blanco
- Tapón de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase A, ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Polietileno |
| Descripción | Inscripciones de esmalte blanco |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |