Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11313634
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altura (métrico):
65mm
65 mm
70mm
90mm
110mm
110 mm
140mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
± 0.05 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,12 ml
±0,5 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
5 PCS
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. 11313634
Marca: Pyrex 3151/01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Conformidad con certificación «H»
  • Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
  • Inscripciones en esmalte blanco
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 65 mm
Tolerancia ±0,02 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 7/16