Learn More
Platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12504277
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. 12504277
Marca: Pyrex 1470/16D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Platos de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes resistentes ideales para almacenamiento y cristalización.
Las placas de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes de uso intensivo son ideales para el almacenamiento y la cristalización.
  • Cumple con DIN 12337
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Adecuado para usar con temperaturas de hasta 400°C
  • Resistencia química y térmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12337
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de cristalización
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con un máximo de 400 °C
Altura (métrico) 90 mm
Diámetro (métrico) 190 mm