Learn More
Platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
Las placas de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes de uso intensivo son ideales para el almacenamiento y la cristalización.
- Cumple con DIN 12337
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Adecuado para usar con temperaturas de hasta 400°C
- Resistencia química y térmica
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de cristalización |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |