Learn More
Probeta Pyrex™ con cuerpo de vidrio y pie de plástico
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
Marca:  Pyrex 3205/10P
17.64 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11363564
  • 31.10€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
  • Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
  • Pie de polietileno: Absorbe el impacto y reduce el riesgo de roturas
  • Clase B
  • Cumple con: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pies de repuesto: disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
±1 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
100 ml
Base
1 ml
Blanco
Probeta graduada
Vidrio borosilicatado
Clase B
270 mm
Esmalte blanco
Certificados
Ver productos accesorios