Learn More
Frasco cuentagotas MBL™ Código de producto.: 12451577
Añadir a la cesta
Frasco cuentagotas MBL™
Código de producto. 12451577
100 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Código de producto. 12451577
Marca: MBL BRF056
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Frasco de vidrio de borosilicato y pipeta
  • Tapón de poliestireno
  • Pipeta equipada con tetina de caucho de vinilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Incluye Pipeta y tapón
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10/paq.
Closure Included Sí
Altura (métrico) 104 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 54 mm
Título del producto
Frasco cuentagotas MBL™ >