Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Código de producto. p-8002538
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Altura (métrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Tamaño del tapón:
15
22
30
42
42 mm
Conditionnement:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12588866
Marque: Pyrex™ 1137/14M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
  • Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados en toda su capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material del cierre SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Altura (métrico) 280 mm
Incluye Graduaciones aproximadas
Forma Cónicos
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 166 mm
Tamaño del tapón 42
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis