Learn More
Matraz Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de vidrio esmerilado Quickfit
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
Haga crecer cultivos y almacene otros reactivos de laboratorio en matraces de vidrio Erlenmeyer.El matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicatado Pyrex™ con conector de vidrio QuickFit™ es resistente y se suministra en una gran variedad de tamaños.
- Cumple con ISO 4797
- Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
- Matraces Erlenmeyer con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12387 |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 167 mm |
| Forma | Cónicos |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Superficie de escritura | Sí |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |