Learn More
Matraz Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de vidrio esmerilado Quickfit
Código de producto. 15517670
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. 15517670
Marca: Pyrex 1132/26
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haga crecer cultivos y almacene otros reactivos de laboratorio en matraces de vidrio Erlenmeyer. El matraz Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de vidrio QuickFit™ es resistente y se suministra en una gran variedad de tamaños.
Haga crecer cultivos y almacene otros reactivos de laboratorio en matraces de vidrio Erlenmeyer.El matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicatado Pyrex™ con conector de vidrio QuickFit™ es resistente y se suministra en una gran variedad de tamaños.
  • Cumple con ISO 4797
  • Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
  • Matraces Erlenmeyer con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12387
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Graduaciones
Altura (métrico) 208 mm
Forma Cónicos
Junta cónica estándar 29/32
Superficie de escritura
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 131 mm