Learn More
Matraz Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de vidrio esmerilado Quickfit
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
Haga crecer cultivos y almacene otros reactivos de laboratorio en matraces de vidrio Erlenmeyer.El matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicatado Pyrex™ con conector de vidrio QuickFit™ es resistente y se suministra en una gran variedad de tamaños.
- Matraces Erlenmeyer con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de alta calidad
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| N.° por paquete | 10 |
| Junta de toma | 19/26 |
| Junta cónica estándar | 19/26 |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |