Learn More
Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™
Se utiliza en la preparación de cultivos
518.00€ - 569.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2800 mL |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de cultivos |
Diámetro exterior (métrico) | 210 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Estilo de cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12638243
|
Pyrex
1139/10 |
Tapón de rosca | Roscado |
569.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 07-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13457646
|
Pyrex
1138/10 |
Delong | Delong |
518.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Gran área de superficie en proporción al volumen
- Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
- Presentan 3 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
- Disponibles en dos versiones
- Cuello Delong, con diámetro exterior de cuello de 38 mm para su uso con tapones 4540/38P y 4550/38M
- Tapón de rosca: se suministra con tapón de rosca de polipropileno GL45
- La versión con tapón de rosca es compatible con tapones de rosca de membrana, disponibles por separado
Especificaciones
2800 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Preparación de cultivos | |
210 mm |