Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato con deflector Pyrex™ con tapón de rosca de membrana
Código de producto. 15517680
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diámetro exterior (métrico):
82 mm
101 mm
129 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. 15517680
Marca: Pyrex 1142/14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
  • Matraces completos con tapón de rosca GL45 de polipropileno azul con membrana de PTFE permeable al gas que permite el intercambio gaseoso cuando el contenido permanece estéril
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex para ofrecer la máxima resistencia química y térmica
  • Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
  • Se puede esterilizar en autoclave con un tapón de rosca de membrana apretado
  • Cuatro deflectores equidistantes proporcionan una agitación constante cuando se utilizan con agitadores orbitales compatibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Microbiología aeróbica y cultivo celular
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Cónico
Tipo de tapón Tapón de rosca con membrana
Diámetro exterior (métrico) 166 mm