Learn More
Placa de uso general de vidrio borosilicatado Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
- Las placas pueden esterilizarse en autoclave o usarse en hornos microondas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1500 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 228 x 215 x 60 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Longitud (métrico) | 228 mm |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Placas de uso general |
| Anchura (métrico) | 215 mm |
| Forma | Rectangulares |