Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Ideal para el secado de precipitados finos a masa constante a 110 °C. El crisol Gooch Pyrex™ incluye un disco sinterizado integral.
Marca:  Pyrex 3650/06M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547710
  • 528.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
  • Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
  • También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
  • Con disco sinterizado de vidrio integral
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Con disco sinterizado de vidrio integral
Vidrio de borosilicato
450 °C
45mm
3
20mm
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C
10 ml
Crisol de Gooch