Learn More
Tubos de ensayo sin reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo sin reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
168.00€ - 337.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Cantidad | 100/Paq. |
Con reborde | No |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10765091
|
Pyrex
1626/12M |
16 mm | 18 mL | 150 mm |
168.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11906458
|
Pyrex
1626/20M |
24 mm | 48 mL | 150 mm |
337.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10764901
|
Pyrex
1626/10M |
16 mm | 15 ml | 125 mm |
209.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.Los tubos de ensayo sin reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
- Paredes resistentes sin reborde: proporcionan una excelente fuerza mecánica
- Construcción sólida: reduce las roturas, ahorra en costes de sustitución y mejora la seguridad del usuario
- Conforme a: ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio de borosilicato | |
100/Paq. | |
No |