Learn More
Matraz de Kjeldahl de vidrio de borosilicato PYREX™ con conector esmerilado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
500 ml
800 mL
Altura (métrico):
295 mm
305 mm
325 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Cuantifique, analice y determine el nitrógeno orgánico mediante el método Kjeldahl. El matraz Kjeldahl de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector esmerilado se puede utilizar como condensador de aire y reduce el transporte de sedimentos durante las diferentes etapas.
- Para la determinación de nitrógeno mediante el método de Kjeldahl
- Los cuellos extra largos actúan como condensadores de aire durante la etapa de la digestión y reducen el arrastre durante la etapa de destilación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585 |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 305 mm |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 98 mm |
| Tamaño del tapón | 24/29 |