Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Lids
For use with SVL™ reaction vessels
Marca:  SVL 296-01
Código de producto. 15567690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • For use with SVL™ reaction vessels
  • Borosilicate glass construction available in three styles: - Plain with knob (no necks) to act as a cover - 296-00 - With two necks (one vertical central neck and one vertical side neck) - With five necks as shown in the table below
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Borosilicate Glass
75 mm
100 mm
Reaction Vessel
Lid