Learn More
Tubos de ensayo con reborde de pared media de vidrio borosilicatado Pyrex™
Los tubos de ensayo de pared media con reborde se han fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico, además de ofrecer una excelente resistencia química. Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Marca:  Pyrex 1620/02M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12519465
  • 69.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-03-2026
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al cálcico y una excelente resistencia química.Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
  • Paredes medianas con reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
  • Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Specifications
ISO 4142
75 mm
100/Paq.
10 mm
4 mL
Vidrio de borosilicato
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tubos de ensayo con reborde de pared media de vidrio borosilicatado Pyrex™ > Capacidad: 4 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.