Learn More
Tubos de ensayo con reborde de pared media de vidrio borosilicatado Pyrex™
Los tubos de ensayo de pared media con reborde se han fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico, además de ofrecer una excelente resistencia química. Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Marca: Pyrex 1620/04M
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al cálcico y una excelente resistencia química.Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
- Paredes medianas con reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
- Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
- Cumple con: ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
75 mm | |
100/Paq. | |
12 mm |
6 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |