Learn More
Tubos de ensayo con reborde de pared media de vidrio borosilicatado Pyrex™
Los tubos de ensayo de pared media con reborde se han fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico, además de ofrecer una excelente resistencia química. Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Marca:  Pyrex 1620/16M
116.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12539475
  • 127.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricados en vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al cálcico y una excelente resistencia química.Los tubos de ensayo con reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
  • Paredes medianas con reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
  • Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4142
150 mm
100/Paq.
18 mm
28 mL
Vidrio de borosilicato