Learn More
Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
Marca:  Pyrex 1130/14D
85.99 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11902619
  • 117.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
  • Cumple con ISO 1773 y DIN 12353
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1773, DIN 12353
Vidrio de borosilicato, Pyrex™
145mm
85 mm
250 ml
Cónicos
Sí
29
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™ > Capacidad: 250 ml