Learn More
Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Altura (métrico):
52 mm
60 mm
70mm
85mm
105mm
117 mm
118 mm
131 mm
145mm
156mm
180 mm
220mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51mm
64mm
74 mm
79 mm
85 mm
87mm
Cuerpo: 69 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 2
Descripción
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
- Cumple con DIN e ISO 1773
- Patrón Erlenmeyer
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones y zona de rotulación en esmalte blanco
- Graduado en toda su capacidad
- Impreso con código de trazabilidad para consulta de certificado de lote descargable
- Certificado de lote disponible para descargar desde www.scilabware.com
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, DIN 12353 |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | Sí |
| Altura (métrico) | 117 mm |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.° por paquete | 10 |
| Superficie de escritura | Sí |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |