Learn More
Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. p-8002554
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Altura (métrico):
52 mm
60 mm
70mm
85mm
105mm
117 mm
118 mm
131 mm
145mm
156mm
180 mm
220mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51mm
64mm
74 mm
79 mm
85 mm
87mm
Cuerpo: 69 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. 10348669
Marca: Pyrex 1130/12D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
  • Cumple con ISO 1773 y DIN 12353
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773, DIN 12353
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato, Pyrex™
Graduaciones
Altura (métrico) 131 mm
Forma Cónicos
Superficie de escritura
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 79 mm
Tamaño del tapón 33