Learn More
Cubierta de desecador sin vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato
121.00€ - 139.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubierta de repuesto |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | para secar en condiciones de presión atmosférica |
Para utilizar con (equipo) | Desecador sin vacío |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11975849
|
Pyrex
1590/04D |
Brida: 170 mm |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11925859
|
Pyrex
1591/04D |
Brida: 220 mm |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato
Cubierta de repuesto para desecador sin vacíoEspecificaciones
Cubierta de repuesto | |
Vidrio de borosilicato | |
para secar en condiciones de presión atmosférica | |
Desecador sin vacío |