Learn More
Desecadores sin vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Diseño sencillo para secar en condiciones de presión atmosférica.
Marca:  Pyrex 1590/02D
241.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12466947
  • 261.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Base de desecador resistente y cubierta de vidrio borosilicatado
  • Bridas de vidrio esmerilado
  • Las placas se colocan en un saliente interno dentro de la base
  • Elección de 2 tamaños para acomodar placas con un diámetro de 150 o 200 mm
  • Placa perforada de metal opcional disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desecador sin vacío
Placa: 150 mm
170 mm
Desecador completo
85 mm