Learn More
Frascos de reactivo de vidrio borosilicatado Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
15 000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
50 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato.Los frascos de reactivos de vidrio de borosilicato PyrexTM soportan la esterilización con aire caliente hasta 180 °C y tienen una excelente resistencia química.
- Cumple con ISO 4796-1
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente resistencia a productos químicos y altas temperaturas
- Se suministran con tapones de rosca de PBT que tienen un disco de sellado recubierto de PTFE
- Esterilizable en autoclave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de reactivos, estándares analíticos y medios de cultivo, etc. |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796-1 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 215 mm |
| Revestimiento del tapón | PTFE |
| Mostrar más |