Learn More
Frascos de reactivo de vidrio borosilicatado Pyrex™
118.42 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
15,000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
50 ml
5000 ml
500 ml
Descripción
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato.Los frascos de reactivos de vidrio de borosilicato PyrexTM soportan la esterilización con aire caliente hasta 180 °C y tienen una excelente resistencia química.
- Cumple con ISO 4796-1
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente resistencia a productos químicos y altas temperaturas
- Se suministran con tapones de rosca de PBT que tienen un disco de sellado recubierto de PTFE
- Esterilizable en autoclave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de reactivos, estándares analíticos y medios de cultivo, etc. |
Material | Vidrio de borosilicato Pyrex |
N.° por paquete | 10/paq. |
Color del tapón | Negra |
Certificaciones/conformidad | ISO 4796-1 |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Altura (métrico) | 175 mm |