Learn More
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido Código de producto.: 11982619
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido
Código de producto. 11982619
100 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Código de producto. 11982619
Marca: Pyrex 1516/04D
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos. Los frascos de reactivo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos.Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido PyrexTM ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
  • Frascos con tapón de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Para el uso con un máximo de 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Capacidad (imperial) 3,4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2.2 in.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Incluye Tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10 Pk.
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 100mm
Tipo de producto Frasco para reactivos
Para utilizar con (equipo) Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Altura (imperial) 3,9 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 56mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido >