Learn More
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Descripción
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos.Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido PyrexTM ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
- Frascos con tapón de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
- Para el uso con un máximo de 140 °C
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,5 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2.8 in. |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.° por paquete | 10/paq. |
Cantidad | 10 Pk. |
Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido