Learn More
Frascos de reactivo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido
Catalog Number p-8002560
101.35 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos. Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido Pyrex™ ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos.Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido PyrexTM ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
  • Frascos con tapón de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Para el uso con un máximo de 140 °C
Capacidad (métrico) 25 ml
Capacidad (imperial) 0,8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1.4 in.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Incluye Tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 10 Pk.
Tamaño de rosca (métrico) 25mm
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated
Boca Ancho
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 70mm
Tipo de producto Frasco para reactivos
Para utilizar con (equipo) Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Altura (imperial) 2,8 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 25 mm
Diámetro (métrico) 36mm
Tipo de tapón Tapón de rosca