Learn More
Tubo para cultivo de fondo redondo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de rosca
Código de producto. p-8002561
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 ml
11 mL
14 mL
15 ml
19 mL
20 mL
28 mL
36 mL
40 mL
50 mL
70 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10004654 11 mL 100 mm 40 PCS
12505077 14 mL 125 mm paquete de 40
11940955 19 mL 160 mm 40 PCS
11307824 15 ml 100 mm 40 PCS
11317824 28 mL 180 mm paquete de 40
10297774 36 mL 100 mm 40 PCS
11327824 40 mL 200 mm paquete de 40
10044604 9 ml 100 mm paquete de 40
10400105 70 mL 200 mm paquete de 40
10125144 50 mL 200 mm paquete de 40
10422205 20 mL 100 mm 40 PCS
11 options
Código de producto. 10004654
Marca: Pyrex 1636/26MP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para tareas de cultivo con tapones de rosca de PBT y disco de caucho con revestimiento de PTFE. Los tubos de cultivo Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
Ideales para tareas de cultivo con tapones de rosca de PBT y disco de caucho con revestimiento de PTFE. Los tubos de cultivo Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
  • Ideal para tareas de cultivo
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • La alta resistencia al ataque del agua reduce la lixiviación de contaminantes que pueden causar cambios de pH
  • Tapones de rosca fenólicos con disco de caucho con revestimiento de PTFE inerte
  • El tapón puede resistir ciclos de esterilización con vapor y calor seco repetidos (121° C durante dos horas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 11 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Ideal para tareas de cultivo
Incluye Tapón de rosca
Material de revestimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca 15 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca