Learn More
Dedal de vidrio borosilicatado Pyrex™
El dedal de vidrio borosilicatado Pyrex™ es muy resistente a ataques químicos.
322.00€ - 391.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Útil para aplicaciones químicas donde se requiere pesar el material extraído |
Grado | Porosidad 1 |
Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
Longitud (métrico) | 95 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15507730
|
Pyrex
3840/02M |
26 mm |
391.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15517730
|
Pyrex
3845/02M |
36 mm |
322.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Vidrio borosilicatado con disco de vidrio sinterizado para respaldar la muestra sólida
- Útil para aplicaciones químicas en las que se requiere el pesaje de material extraído
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Porosidad 1 | |
95 mm |
Útil para aplicaciones químicas donde se requiere pesar el material extraído | |
Disco de vidrio sinterizado | |
Dedal de filtro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Dedal de vidrio borosilicatado Pyrex™