Learn More
Matraz de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con conector de rosca
Fabricado con vidrio de borosilicato. El matraz Pyrex™ Büchner con conector de rosca incluye una construcción de pared gruesa para aplicaciones de filtración en vacío y cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado. El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un ajuste fácil y seguro de tubos de vacío de calibre de 9 mm. Cumple con ISO 6556.
196.00€ - 461.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 6556, DIN 12476 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Conector de rosca de PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del tubo (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del tubo (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11377834
|
Pyrex
1170/10SC |
2000 ml | 60 mm (diámetro de DI) | 166 mm | 260 mm |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11337834
|
Pyrex
1170/06SC |
500 ml | 35 mm (diámetro de DI) | 105 mm | 185 mm |
461.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11397834
|
Pyrex
1170/14SC |
5 l | 68 mm (diámetro de DI) | 220 mm | 385 mm |
206.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12059012
|
Pyrex
1170/02SC |
100 ml | 24 mm (diámetro de DI) | 64 mm | 105 mm |
345.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12559125
|
Pyrex
1170/08SC |
1000 ml | 45 mm (diámetro de DI) | 135 mm | 230 mm |
358.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11317834
|
Pyrex
1170/04SC |
250 ml | 35 mm (diámetro de DI) | 85 mm | 155 mm |
376.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12962831
|
Pyrex
1170/02SC |
100 ml | 24 mm (diámetro de DI) | 64 mm | 105 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Pyrex™ Büchner con conector de rosca incluye una construcción de pared gruesa para aplicaciones de filtración en vacío y cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado.El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un ajuste fácil y seguro de tubos de vacío de calibre de 9 mm.Cumple con ISO 6556.
- Cumplen con ISO 6556
- Matraces Büchner con pared resistente para aplicaciones de filtración en vacío
- El brazo lateral incluye un conector de rosca de PTFE para un levantamiento sencillo y seguro de tubos de vacío de 9 mm de calibre
- Con cuello mecanizado para aceptar un tapón de caucho perforado
Especificaciones
ISO 6556, DIN 12476 | |
Vidrio de borosilicato | |
Conector de rosca de PTFE |