Learn More
Embudo de filtración al vacío de vidrio de borosilicato Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio
Útil en situaciones en las que los papeles de filtro convencionesla reaccionan con productos químicos.
Marca: Quickfit VB60/06M
98.44 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
Descripción
- Embudo de filtración al vacío Büchner con disco sinterizado de vidrio
- Fabricado con vidrio de borosilicato para una alta resistencia a ataques químicos
- Útil en situaciones en las que los papeles de filtro convencionales se destruyen por ácidos y álcalis
- Con un cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la filtración directa en matraces Büchner Quickfit™
Especificaciones
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
125 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Cono de vidrio esmerilado QuickFit™ |