Learn More
Vidrio de observación de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 10706261
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10706261
Marca: Pyrex 1060/09D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor. Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción. Los bordes pulidos al fuego reducen los rasguños y las roturas.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor.Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción.Los bordes pulidos al fuego reducen los rasguños y las roturas.
  • Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
  • Bordes pulidos al fuego para reducir los rasguños y las roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Vidrios de reloj
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
Acabado interior Pulido
Diámetro (métrico) 60 mm