Learn More
Vidrio de observación de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Beskrivelse
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor.Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción.Los bordes pulidos al fuego reducen los rasguños y las roturas.
- Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
- Bordes pulidos al fuego para reducir los rasguños y las roturas
Tekniske data
Tekniske data
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Vidrios de observación |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion