Learn More
Vidrio de observación de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor.Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción.Los bordes pulidos al fuego reducen los rasguños y las roturas.
- Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
- Bordes pulidos al fuego para reducir los rasguños y las roturas
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Vidrios de reloj |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction