Learn More
Erlenmeyer certificado con cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con graduaciones en esmalte blanco.
Marca: Pyrex 1140/14D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato PyrexTM con graduaciones en esmalte blanco.
- Cumple con DIN e ISO 24450
- Patrón Erlenmeyer
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Graduados según su capacidad
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
Especificaciones
ISO 24450, DIN 12385 | |
Vidrio de borosilicato, Pyrex™ | |
220mm | |
Cónica | |
Sí |
1000 ml | |
Sí | |
Graduaciones aproximadas | |
Sí | |
131 mm |