Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo de cuello ancho Pyrex™
Código de producto. 11991718
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 5
Código de producto. 11991718
Marca: Pyrex 1120/29D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con ISO 24450 y DIN 12353
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 6 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 355 mm
N.° por paquete 10
Forma del fondo Round
Diámetro exterior (métrico) Bulb: 206 mm