Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo de cuello ancho Pyrex™
Código de producto. 12539105
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 5
Código de producto. 12539105
Marca: Pyrex 1120/08D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con ISO 24450 y DIN 12353
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 24450, DIN 12353
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 145 mm
Estilo de cuello Ancha
Forma del fondo Forma redonda
Diámetro exterior (métrico) 85 mm
Tamaño del tapón 45