Learn More
Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio borosilicatado Pyrex™
171.85 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Descripción
- Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
- Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 5000 ml |
Capacidad (imperial) | 1.3 gal. |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 7.1 in. |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo |
Material | Vidrio de borosilicato |
Cantidad | 1 Ea. |
Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
Closure Included | No |