Learn More
Frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo Código de producto.: 11343504
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo
Código de producto. 11343504
50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Código de producto. 11343504
Marca: Pyrex 1517/02
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a temperatura y productos químicos y cumple con ISO 479. Los frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo cuentan con hombros en pendiente para un vertido suave. Las graduaciones blancas y el punto de marcado facilitan la evaluación del volumen.
  • Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,8 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10 Pk.
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 88 mm
Tipo de producto Media Bottle
Altura (imperial) 3.5 in.
Tamaño del tapón 32 mm
Diámetro (métrico) 46 mm
Título del producto
Frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo >