Learn More
Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11363504
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y temperaturas y cumplen con las normas ISO 479. Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho y hombros inclinados para una acción de vertido fluida. Las graduaciones blancas y la zona de marcado proporcionan una evaluación fácil del volumen. Impresos con código de trazabilizad del certificado de lote, descargable en la web www.scilabware.com.
  • Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2.8 in.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10 Pk.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 138 mm
Tipo de producto Media Bottle
Altura (imperial) 5,4 in
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 70 mm