Learn More
Corning™ Probetas de clonación PYREX™
Código de producto. 11977595
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Altura (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11977595 6 mm 8 mm paquete de 125
12700668 6 mm 8 mm paquete de 125
11987595 8 mm 8 mm paquete de 125
11997595 10 mm 10 mm paquete de 125
4 options
Código de producto. 11977595
Marca: Corning™ 31666
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cree células idénticas rodeando una sola célula o un grupo de células
Clone una sola célula o un grupo de células rodeándolas con este cilindro de vidrio. Sumerja el extremo del cilindro en una grasa de silicona estéril antes de presionar el fondo de un frasco de cultivo para crear un pocillo aislado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro (métrico) 6 mm
Altura (métrico) 8 mm
Esterilidad No estéril
Diámetro (imperial) 0,23 in
Tipo de producto Probeta de clonación
Altura (imperial) 0,31 in